주요 문서
AMBH9884C39A
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(4-bromo-3-fluorophenyl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
261.09
MDL number:
Iupac Name
ethyl (4-bromo-3-fluorophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H10BrFO2/c1-2-14-10(13)6-7-3-4-8(11)9(12)5-7/h3-5H,2,6H2,1H3
InChI key
YZJBHWNZBXGCQK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1296223-82-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)