주요 문서
AMBH9884C327
Ambeed, Inc.
Tr-PEG2-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
348.44
MDL number:
Iupac Name
2-[2-(trityloxy)ethoxy]ethanol
Inchi Code
1S/C23H24O3/c24-16-17-25-18-19-26-23(20-10-4-1-5-11-20,21-12-6-2-7-13-21)22-14-8-3-9-15-22/h1-15,24H,16-19H2
InChI key
RPCPDUOXPSQJHC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105589-77-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)