주요 문서
AMBH9884C2E5
Ambeed, Inc.
6-Chloro-4-formylnicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.57
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-4-formylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H4ClNO3/c8-6-1-4(3-10)5(2-9-6)7(11)12/h1-3H,(H,11,12)
InChI key
WFHBMNIKNOOHOP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1031433-06-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)