주요 문서
AMBH9884C243
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
295.19
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-3,6-dihydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H26BNO4/c1-14(2,3)21-13(18)17-8-6-12(7-9-17)16-19-10-15(4,5)11-20-16/h6H,7-11H2,1-5H3
InChI key
UFNYQCSGFXGPFD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1167991-21-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)