주요 문서
AMBH9884C1FE
Ambeed, Inc.
3-(4-Chlorophenyl)-1,1,1-trifluoropropan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.59
MDL number:
Iupac Name
3-(4-chlorophenyl)-1,1,1-trifluoroacetone
Inchi Code
1S/C9H6ClF3O/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(14)9(11,12)13/h1-4H,5H2
InChI key
FKTNTKPCXIKFBJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/79611-55-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)