주요 문서
AMBH9884C1E6
Ambeed, Inc.
3-Nitro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.14
MDL number:
Iupac Name
3-nitro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c11-10(12)6-4-9-5-2-1-3-8-7(5)6/h1-4,9H
InChI key
FTRQCCAMRDXXGH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23612-33-1.html
픽토그램
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)