주요 문서
AMBH9884C184
Ambeed, Inc.
Methyl 2,4,6-trimethylbenzenesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.29
MDL number:
Iupac Name
methyl 2,4,6-trimethylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C10H14O3S/c1-7-5-8(2)10(9(3)6-7)14(11,12)13-4/h5-6H,1-4H3
InChI key
VCXKHPUXNZJDDG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70920-59-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)