주요 문서
AMBH9884C176
Ambeed, Inc.
(2-Propoxypyridin-3-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181
MDL number:
Iupac Name
2-propoxy-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H12BNO3/c1-2-6-13-8-7(9(11)12)4-3-5-10-8/h3-5,11-12H,2,6H2,1H3
InChI key
DDCHOASBQZMXFI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1218790-85-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)