주요 문서
AMBH9884BD16
Ambeed, Inc.
4,4'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(4-oxobutanoic acid)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.22
MDL number:
Iupac Name
4,4'-(ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(4-oxobutanoic acid)
Inchi Code
1S/C10H14O8/c11-7(12)1-3-9(15)17-5-6-18-10(16)4-2-8(13)14/h1-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
ZWKCNPROCBGDDD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35415-14-6.html
Synonym
4,4'-(ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(4-oxobutanoic acid)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)