주요 문서
AMBH9884BD09
Ambeed, Inc.
Heptadecan-9-yl 8-((2-hydroxyethyl)amino)octanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
441.74
Iupac Name
heptadecan-9-yl 8-((2-hydroxyethyl)amino)octanoate
Inchi Code
1S/C27H55NO3/c1-3-5-7-9-12-16-20-26(21-17-13-10-8-6-4-2)31-27(30)22-18-14-11-15-19-23-28-24-25-29/h26,28-29H,3-25H2,1-2H3
InChI key
WRCUIPZUTXISRZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2089253-23-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)