주요 문서
AMBH9884BC60
Ambeed, Inc.
7-Fluoronaphthalene-1,3-diol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.16
MDL number:
Iupac Name
7-fluoronaphthalene-1,3-diol
Inchi Code
1S/C10H7FO2/c11-7-2-1-6-3-8(12)5-10(13)9(6)4-7/h1-5,12-13H
InChI key
BFVNQJDIGYJIDR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2460027-79-4.html
Synonym
7-fluoronaphthalene-1,3-diol
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)