주요 문서
AMBH9884BB99
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(2,6-dichloropyrimidin-4-yl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.04
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-(2,6-dichloropyrimidin-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C7H6Cl2N2O2/c1-13-6(12)3-4-2-5(8)11-7(9)10-4/h2H,3H2,1H3
InChI key
SZQVBNTVTKQJME-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1048389-52-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)