주요 문서
AMBH9884BB1C
Ambeed, Inc.
3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.61
MDL number:
Iupac Name
3,3-difluoropyrrolidine-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H6ClF2NO2S/c5-11(9,10)8-2-1-4(6,7)3-8/h1-3H2
InChI key
ZRSSBSNLKROXSQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1187160-31-1.html
Synonym
3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulfonyl chloride
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1187160-31-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)