주요 문서
AMBH9884BAF1
Ambeed, Inc.
1,3-Dioxoisoindolin-2-yl cyclohexanecarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
273.29
MDL number:
Iupac Name
2-[(cyclohexylcarbonyl)oxy]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C15H15NO4/c17-13-11-8-4-5-9-12(11)14(18)16(13)20-15(19)10-6-2-1-3-7-10/h4-5,8-10H,1-3,6-7H2
InChI key
VXTXIRMTGIZWEI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/126812-30-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)