주요 문서
AMBH9884BA40
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-(2-ethylhexyl)thiophene-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
303.26
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-4-(2-ethylhexyl)thiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C13H19BrOS/c1-3-5-6-10(4-2)7-11-8-12(9-15)16-13(11)14/h8-10H,3-7H2,1-2H3
InChI key
PNBKVZNVWABGOG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1356861-54-5.html
Synonym
2-Thiophenecarboxaldehyde, 5-bromo-4-(2-ethylhexyl)-
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1356861-54-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)