주요 문서
AMBH9884B9CF
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-bromo-4-fluoro-5-nitrobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
292.06
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-bromo-4-fluoro-5-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H7BrFNO4/c1-2-16-9(13)5-3-8(12(14)15)7(11)4-6(5)10/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
ULCUEMGHPKGASH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1153284-99-1.html
Synonym
Ethyl 2-bromo-4-fluoro-5-nitrobenzoate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)