주요 문서
AMBH9884B99F
Ambeed, Inc.
Sodium 2-(1,3-benzothiazol-2-yl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
sodium 1,3-benzothiazol-2-ylacetate
Inchi Code
1S/C9H7NO2S.Na/c11-9(12)5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)13-8;/h1-4H,5H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
DBXCRJSWFJJURL-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/796883-68-6.html
Synonym
Sodium 2-(benzo[d]thiazol-2-yl)acetate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/796883-68-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)