주요 문서
AMBH9884B987
Ambeed, Inc.
(3-(Ethoxymethyl)phenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.01
MDL number:
Iupac Name
3-(ethoxymethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H13BO3/c1-2-13-7-8-4-3-5-9(6-8)10(11)12/h3-6,11-12H,2,7H2,1H3
InChI key
DBQGDLDTWVOSCS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1107603-49-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)