주요 문서
AMBH9884B985
Ambeed, Inc.
1-(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.57
MDL number:
Iupac Name
1-(5-chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H5ClFNO/c1-4(11)7-6(9)2-5(8)3-10-7/h2-3H,1H3
InChI key
BSYSWMMFVSYQOU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256824-17-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)