주요 문서
AMBH9884B97D
Ambeed, Inc.
2-(5-Bromo-4-methylthiophen-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
303.03
MDL number:
Iupac Name
2-(5-bromo-4-methyl-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C11H16BBrO2S/c1-7-6-8(16-9(7)13)12-14-10(2,3)11(4,5)15-12/h6H,1-5H3
InChI key
BHDPHFRKQRKEPW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1111095-99-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)