주요 문서
AMBH9884B942
Ambeed, Inc.
Sodium 1-methyl-1H-pyrazole-4-sulfinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.15
MDL number:
Iupac Name
sodium 1-methyl-1H-pyrazole-4-sulfinate
Inchi Code
1S/C4H6N2O2S.Na/c1-6-3-4(2-5-6)9(7)8;/h2-3H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
MAZOSGFLSVGQME-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1138034-18-0.html
Synonym
Sodium 1-methyl-1H-pyrazole-4-sulfinate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1138034-18-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)