주요 문서
AMBH9884B87C
Ambeed, Inc.
8-Methoxyisoquinoline-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.2
MDL number:
Iupac Name
8-methoxyisoquinoline-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c1-15-10-4-2-3-7-8(10)5-12-6-9(7)11(13)14/h2-6H,1H3,(H,13,14)
InChI key
JCSKCMNEUFYGKN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1539960-58-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1539960-58-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)