주요 문서
AMBH9884B87A
Ambeed, Inc.
Sodium 4-chloro-2-methylbenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.58
Iupac Name
sodium 4-chloro-2-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C8H7ClO2.Na/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11;/h2-4H,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
RDMCRSCZYBLLAI-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/203261-42-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)