주요 문서
AMBH97F116C9
Ambeed, Inc.
1,5-Dichloro-2-methoxy-3-nitrobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.03
MDL number:
Iupac Name
1,5-dichloro-2-methoxy-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5Cl2NO3/c1-13-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10(11)12/h2-3H,1H3
InChI key
OQRXLBNJKPMELG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37138-82-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/37138-82-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)