주요 문서
AMBH97F1151D
Ambeed, Inc.
2-(2,4-Dibromophenoxy)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
323.97
MDL number:
Iupac Name
2-(2,4-dibromophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8Br2O3/c1-5(9(12)13)14-8-3-2-6(10)4-7(8)11/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI key
BNJNLGGUPKGAHB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6965-70-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)