주요 문서
AMBH97F114C9
Ambeed, Inc.
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethyl hexanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.35
MDL number:
Iupac Name
2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethyl hexanoate
Inchi Code
1S/C12H19NO2S/c1-3-4-5-6-12(14)15-8-7-11-10(2)13-9-16-11/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI key
VJULDCZELAIZHC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/94159-32-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)