주요 문서
AMBH97F114C4
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1-ethoxy-2-fluorobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.05
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-1-ethoxy-2-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrFO/c1-2-11-8-4-3-6(9)5-7(8)10/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
ZMTIHOQUIPYSQK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/115467-08-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)