주요 문서
AMBH97F114A5
Ambeed, Inc.
4-Methyl-5-(2-(1,1,1-trifluoro-2-methylpropan-2-yl)pyridin-4-yl)thiazol-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
301.34
Iupac Name
4-methyl-5-(2-(1,1,1-trifluoro-2-methylpropan-2-yl)pyridin-4-yl)thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C13H14F3N3S/c1-7-10(20-11(17)19-7)8-4-5-18-9(6-8)12(2,3)13(14,15)16/h4-6H,1-3H3,(H2,17,19)
InChI key
IHGVAVLSTPCCJP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1357476-69-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)