주요 문서
AMBH97F1145A
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloro-4-fluoropyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.98
MDL number:
Iupac Name
2,5-dichloro-4-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H2Cl2FN/c6-3-2-9-5(7)1-4(3)8/h1-2H
InChI key
MYAFHQWEMVOJEP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214350-63-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)