주요 문서
AMBH97F1144D
Ambeed, Inc.
3-Amino-2-nitrobenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.14
MDL number:
Iupac Name
3-amino-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c8-4-5-2-1-3-6(9)7(5)10(11)12/h1-3H,9H2
InChI key
VVLXEASYKMQILM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/408502-45-4.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)