주요 문서
AMBH97F11434
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-hydroxybenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.03
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-hydroxybenzamide
Inchi Code
1S/C7H6BrNO2/c8-4-1-2-5(7(9)11)6(10)3-4/h1-3,10H,(H2,9,11)
InChI key
ZUYVEVLBOGNWOE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5428-40-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)