주요 문서
AMBH97F113E6
Ambeed, Inc.
4-Ethoxy-2-fluoroaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.17
MDL number:
Iupac Name
4-ethoxy-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H10FNO/c1-2-11-6-3-4-8(10)7(9)5-6/h3-5H,2,10H2,1H3
InChI key
HDPGMJKNRMBTHT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/470702-37-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)