주요 문서
AMBH97F113DC
Ambeed, Inc.
4-Hydroxybenzene-1-sulfonyl fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.17
MDL number:
Iupac Name
4-hydroxybenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H5FO3S/c7-11(9,10)6-3-1-5(8)2-4-6/h1-4,8H
InChI key
FYIHSKNNTBQVMV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/368-87-6.html
Synonym
4-hydroxybenzenesulfonyl fluoride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)