주요 문서
AMBH97F1139E
Ambeed, Inc.
[1,1'-Biphenyl]-2,2'-dicarbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.23
MDL number:
Iupac Name
[1,1'-biphenyl]-2,2'-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C14H8N2/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)14-8-4-2-6-12(14)10-16/h1-8H
InChI key
XDQREGRMKWTMOO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4341-02-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)