주요 문서
AMBH97F1137A
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.2
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-3-15-10(12)8-5-4-6-9(7(8)2)11(13)14/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI key
XINYBVBBEWUEPZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59382-60-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)