주요 문서
AMBH97F1130F
Ambeed, Inc.
6-Bromo-4-chlorobenzo[d]thiazol-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.54
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-4-chloro-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2S/c8-3-1-4(9)6-5(2-3)12-7(10)11-6/h1-2H,(H2,10,11)
InChI key
PBCPJYFTOWXQOF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81822-77-7.html
Synonym
6-bromo-4-chlorobenzo[d]thiazol-2-amine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/81822-77-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)