주요 문서
AMBH97F112D6
Ambeed, Inc.
(4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.63
MDL number:
Iupac Name
1-[4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9F3N2O.ClH/c9-8(10,11)5-14-7-3-1-6(13-12)2-4-7;/h1-4,13H,5,12H2;1H
InChI key
HYPWATMQUYXQIQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/115171-04-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)