주요 문서
AMBH97F112C9
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
278.53
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-4-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H9BrClNO2/c1-12(14-2)9(13)7-4-3-6(11)5-8(7)10/h3-5H,1-2H3
InChI key
ZZVVBYKBHDBUFV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1255099-63-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)