주요 문서
AMBH97F112A1
Ambeed, Inc.
2-Iodo-3-methoxypyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.02
MDL number:
Iupac Name
2-iodo-3-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H6INO/c1-9-5-3-2-4-8-6(5)7/h2-4H,1H3
InChI key
NJFRZBAZMPWJKQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/93560-55-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)