주요 문서
AMBH97F1115D
Ambeed, Inc.
3-(Trifluoromethyl)quinoline-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.17
MDL number:
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)quinoline-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H6F3NO2/c12-11(13,14)6-4-8-7(10(16)17)2-1-3-9(8)15-5-6/h1-5H,(H,16,17)
InChI key
UPZIZMMXEZXXIO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1841081-82-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)