주요 문서
AMBH97F1112A
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.6
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7ClO2/c1-5-2-7(9)3-6(4-10)8(5)11/h2-4,11H,1H3
InChI key
NSKZAOKQZDLHGO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23602-63-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)