주요 문서
AMBH97F1110D
Ambeed, Inc.
1-Acetyl-5-bromoindolin-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
254.08
MDL number:
Iupac Name
1-acetyl-5-bromo-1,2-dihydro-3H-indol-3-one
Inchi Code
1S/C10H8BrNO2/c1-6(13)12-5-10(14)8-4-7(11)2-3-9(8)12/h2-5,14H,1H3
InChI key
WOLVOYIZHIXSSE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/106698-07-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)