주요 문서
AMBH97F07C98
Ambeed, Inc.
3-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.16
MDL number:
Iupac Name
3-hydroxy-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8O5/c1-14-9(13)6-3-2-5(8(11)12)4-7(6)10/h2-4,10H,1H3,(H,11,12)
InChI key
LOLSZOJSPKLHGO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/808123-00-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)