주요 문서
AMBH97F07C73
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-amino-3-(p-tolyl)propanoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.73
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-amino-3-(4-methylphenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO2.ClH/c1-3-15-12(14)8-11(13)10-6-4-9(2)5-7-10;/h4-7,11H,3,8,13H2,1-2H3;1H
InChI key
QFMZCYZEPUYABQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/502842-12-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/502842-12-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)