주요 문서
AMBH97F07C6F
Ambeed, Inc.
Benzyl-PEG8-alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
460.57
MDL number:
Iupac Name
1-phenyl-2,5,8,11,14,17,20,23-octaoxapentacosan-25-ol
Inchi Code
1S/C23H40O9/c24-6-7-25-8-9-26-10-11-27-12-13-28-14-15-29-16-17-30-18-19-31-20-21-32-22-23-4-2-1-3-5-23/h1-5,24H,6-22H2
InChI key
KFJXPXAFUAPRSZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/477775-73-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)