주요 문서
AMBH97F07891
Ambeed, Inc.
4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)phenylboronic Acid Pinacol Ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
330.23
MDL number:
Iupac Name
1-acetyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperazine
Inchi Code
1S/C18H27BN2O3/c1-14(22)20-10-12-21(13-11-20)16-8-6-15(7-9-16)19-23-17(2,3)18(4,5)24-19/h6-9H,10-13H2,1-5H3
InChI key
VRZVSHHLWMAHAZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1218791-38-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)