주요 문서
AMBH97F07881
Ambeed, Inc.
N3-Methylpyridine-2,3-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
123.16
MDL number:
Iupac Name
N~3~-methyl-2,3-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-8-5-3-2-4-9-6(5)7/h2-4,8H,1H3,(H2,7,9)
InChI key
TZRRONMICPMDGT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56291-51-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)