주요 문서
AMBH97F076F3
Ambeed, Inc.
4-(3-Formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-3-methylbenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.29
MDL number:
Iupac Name
4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-3-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C15H15NO3/c1-9-6-12(15(18)19)4-5-14(9)16-10(2)7-13(8-17)11(16)3/h4-8H,1-3H3,(H,18,19)
InChI key
GUIKDEPKXYMZGF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/409353-44-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)