주요 문서
AMBH97F076BA
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1-methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.07
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-1-methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-12-7-3-2-5(10)4-6(7)8(11-12)9(13)14/h2-4H,1H3,(H,13,14)
InChI key
PRXFQVZMBVERDQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1363380-96-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)