주요 문서
AMBH97F0769A
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-chloro-2-iodobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
310.52
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4-chloro-2-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8ClIO2/c1-2-13-9(12)7-4-3-6(10)5-8(7)11/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
ATVMURDBWDYSMX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1020174-06-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)